Läs mer
Miconazole Impurity I, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miconazole Impurity I |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-5-6-15(17(21)9-14)18(10-23-8-7-22-12-23)24-11-13-3-1-2-4-16(13)20/h1-9,12,18H,10-11H2 |
| Formel vikt | 380.025 |