Läs mer
(+/-)-Miconazole nitrate, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14a-demethylase
1602.42 SEK - 4740.50 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 22832-87-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H15Cl4N3O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.14 |
| MDL-nummer | MFCD00058161 |
| InChI-nyckel | MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar |
| PubChem CID | 68553 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid |
| LEDER | O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15493499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.06 |
5g |
1602.42 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15403509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60796.14 |
25g |
4740.50 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 22832-87-7 | |
| 479.14 | |
| MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N | |
| 68553 | |
| O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
| C18H15Cl4N3O4 | |
| MFCD00058161 | |
| miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar | |
| 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid |
Specifikationer
| (+/-)-Miconazole nitrate | |
| C18H15Cl4N3O4 | |
| 14,6178 | |
| Slightly soluble in water; Soluble in propylene glycol or pyridine. | |
| O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 | |
| 479.14 | |
| 479.15 |
| 22832-87-7 | |
| MFCD00058161 | |
| miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar | |
| MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N | |
| 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole; nitric acid | |
| 68553 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 245-256-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4771000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures