Läs mer
Miconazole nitrate, MedChemExpress
Beskrivning
Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miconazole nitrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 22832-87-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15Cl4N3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | R18134 nitrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |