Läs mer
(± )-Mikonazol, Nitrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442442 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
100g
Produktkod.
11442442 100g
1 options
Produktkod. 11442442 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215169380
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Miconazole
CAS 75319-48-1
Färg Vitt
Molekylformel C18H15Cl4N3O4
Kvantitet 100 g
Synonym miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar
InChI-nyckel MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl.[N+](=O)(O)[O-]
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-[(2,4-diklorfenyl)metoxi]etyl]imidazol;salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 479.135
PubChem CID 68553
Formel vikt 479.1
Fysisk form Pulver