Läs mer
(± )-Mikonazolnitratsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15542223 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15542223
Brand: Thermo Scientific Acros 291830050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22832-87-7
Molekylformel C18H15Cl4N3O4
Molekylvikt (g/mol) 479.14
MDL-nummer MFCD00058161
InChI-nyckel MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 68553
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-[(2,4-diklorfenyl)metoxi]etyl]imidazol;salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Miconazole nitrate salt
Typ (±)-Miconazole Nitrate Salt
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 2 h)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vikt 479.14
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-Miconazole nitrate salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.