Läs mer
Miconazole, TRC
Produktkod. 30012525
Change view
Kvantitet:
50 mg
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012525 2.5 g 2.5g
30007529 10 g -
30005536 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3425052.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22916-47-8
Molekylformel C18 H14 Cl4 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 416.13
Synonym Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole, (±)-Miconazole, Daktanol, Daktarin IV, Florid-F, Lauriad, Loramyc, MJR 1762, Miconazole, Monistat IV, NSC 170986, R 18134, Zimybase
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-[(2,4-diklorofenyl)metoxi]etyl]imidazol
LEDER Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Miconazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
Formel vikt 413.986
Procent renhet >95%