Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Micro-90 Rengöringslösning
Produktkod. 11729989 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
4 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11729989 4 l Paket med 4
1 options
Produktkod. 11729989 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 1810011
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Miljövänlig rengöringslösning, Micro-90 är ett milt, men ändå kraftfullt, frisköljande rengöringsmedel som tar bort de flesta biologiska material. Idealisk för användning i kritiska områden och allmänna applikationer.
  • Tar bort de flesta biologiska material
  • Säker för alla dina ultraljudsrengörare
  • Miljövänlig
  • Mild men kraftfull rengöring
  • Lämplig för kritisk rengöring och allmän användning
  • Radioaktiva föroreningar kommer inte att minska rengöringsförmågan
  • Fungerar i vilken koncentration som helst och sköljer rent
  • Innehåller inte CFC, ODC eller borater
Specifikationer
Form Vätska
pH 9.5
Certifikat och efterlevnad NSF-registrerad för USDA A1 användning
Koncentration 1:100 till 2:100
Beskrivning Grundläggande Micro-90 rengöringslösning
För användning med (applikation) manuell eller ultraljud; Tar bort blod och de flesta biologiska material; Rengör glas, de flesta metaller, plast och gummi
För användning med (utrustning) CIP-, ultraljuds- och nedsänkningsapplikationer
Kvantitet 4/Cs.
Volym (engelska) 4,22 gal.
Volym (metrisk) 4 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MICRO-90 Concentrated Cleaning Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4