Läs mer
Texwipe™ Micro Absorbond™ ESD-pinne
Handla allt Texwipe Produkter
Kvantitet:
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Hydroentangled kontinuerligt filament polyesterhuvud är extremt låg i icke-flyktiga rester
- Ett kompakt, elektriskt avledande handtag och flexibel inre huvudpaddel ger stöd och kontroll
- Mjukheten i Absorbond™ huvudet gör det också till ett bra val för känsliga ytor inklusive belagd optik
- Handtaget är tillverkat av en Stat-Rite™ polymerlegering som använder en patenterad Inherently Dissipative Polymer (IDP) för att ge rent, permanent ESD-skydd utan att bidra med partikelföroreningar till renrummet
- Termiskt bundet huvud
- Exceptionellt mjuk och icke-nötande
- Ultralåg icke-flyktig rest
- Låg partikelgenerering
- Bra absorptionsförmåga
- Inga förorenande lim
- ESD-kontroll utan att förorena kol- eller metallbelastning
- Inga blommande joniska antistater
- Inga förorenande beläggningar
- Fuktoberoende ESD-kontroll för konsekvent prestanda
- Avleder säkert laddningar på under två sekunder när de används med ett lösningsmedel som IPA-applikationer
- Magneto-resistivt (MR) huvud tillverkning och montering
- Rengöring med lösningsmedel som IPA
- Applicering av smörjmedel och andra vätskor
- Ta bort överflödigt material
- Torka av känsliga ytor inklusive belagd optik
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 |
| Handtagsmaterial | Stat-rite ESD, akrylpolymer |
| Spetsmaterial | Hydroentangled kontinuerlig filament polyester |