Läs mer
uvex Micro Black/Orange PU/PU 65082 Låg sko - Bredd 11
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dimensione della confezione:
1 par
Descrizione
Uvex 2 Sko 6508.2 S3 SRC
- Sportiga, multifunktionella skyddsskor
- Lätt och flexibel
- Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
- Kompakt design, anatomisk form, bra sido- och vriststabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
- Metallfri penetrationssäker innersula i enlighet med senaste standard, vilket inte påverkar skons flexibilitet
- Tillverkad med nyutvecklad teknik för exceptionell bärkomfort
- Uvex Climazone teknologi för optimal komfort
- Andningsbart, vattenavvisande högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
- Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
- Tillverkad av syntetiska textilier, lämplig för dem som är allergiska mot krom
- Reflekterande element för mer säkerhet
- Individuellt justerbar tack vare elastiska snören med snabblåsmekanism
- Normala snören tillhandahålls också
- Praktiskt taget sömfri konstruktion för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
- Mjuk, vadderad krage och plös, dammtunga
- Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
- Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
- Uvex toppskydd för att skydda ovandelen och förlänga dess livslängd
- Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner på 35 megaohm
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikel nr 6508.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Storlekar: 35 till 52
Specifica
Specifica
| Färg | Svart, Orange |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 51 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 2 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto