Läs mer
uvex Micro Black/Orange PU/PU 65092 Boot - Bredd 11
Produktkod. 17260931 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17260931
Brand: uvex 6509239
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimal stötdämpning, ergonomisk passform, låg vikt och utmärkta klimategenskaper säkerställer maximal prestanda på jobbet och omdefinierar gränserna för skyddsskor; sortiment i skyddsklasserna S3 och S1 P
Uvex 2 Boot 6509.2 S3 SRC
  • Sportig, multifunktionell säkerhetsstövel
  • Extremt lätt och flexibel
  • Senaste generationen av 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sido- och vriststabilitet, ingen värmeledningsförmåga och antimagnetiska egenskaper
  • Metallfri, penetrationssäker innersula i enlighet med senaste standard, vilket inte påverkar flexibiliteten
  • Tillverkad med ny högpresterande teknik för exceptionell bärkomfort
  • Uvex Climazone teknologi för optimal komfort
  • Andningsbart, vattenavvisande högteknologiskt ovanmaterial i mikrovelour
  • Distansnätfoder ger optimal andningsförmåga
  • Tillverkad av syntetiska textilier, lämplig för dem som är allergiska mot krom
  • Reflekterande element för mer säkerhet
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar komfortsula, antistatisk, med fuktkontrollsystem och extra stötdämpning i häl och framtill på foten
  • Mjuk, vadderad krage och plös, dammtunga
  • Enastående dubbel densitet polyuretan-sula med bästa stötdämpningsegenskaper och utmärkt halkskydd
    • Fri från lackvätningshämmare som silikoner, ftalater etc.
  • Uvex toppskydd för att skydda ovandelen och förlänga dess livslängd
  • Uppfyller ESD-krav: motstånd mot jord Kleiner på 35 megaohm
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 6509.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart, Orange
Material Mikrovelour
Storlek 39
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 2
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko