Läs mer
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS micro school edition Bunsen Burner
Produktkod. 11734169
Change view
Produkttyp:
Micro Bunsen brännare
Produktkod. Produkttyp
11734169 Micro Bunsen brännare
1 options
Produktkod. 11734169 Leverantör Wld Tec™ Leverantörsnummer 6.007.000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Slå på och av lågan med en knapptryckning. De Wld Tec™ Gasprofi 1 SCS Micro School Edition Gasbrännare erbjuder optimal säkerhet och enkel användning.
Denna säkra gasbrännare för sterilisering, uppvärmning och andra flamrelaterade applikationer kombinerar alla funktionella fördelar som behövs i moderna skolor.
Specifikationer
Produkttyp Micro Bunsen brännare
Gastyp Naturgas
Längd (metrisk) 85 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 49 mm
Inkluderar Foot Pedal and Button Function
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flytande gas)
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 700 g
Bredd (metrisk) 86 mm