Läs mer
Epredia™ Micro-Cassette, Coarse Mesh
Handla allt Epredia Produkter
Por stil:
Finmaskigt nät
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Highlights:
- Positive clip-on cover for micro specimen
- Available with fine or coarse mesh
Dimensions:
- 0.79 × 0.197″ (20 × 5mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Finmaskigt nät |
| Djup (engelska) | 0.197 in. |
| Djup (metriskt) | 5 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (engelska) | 0.79 in. |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |