Läs mer
Hellma Mikrokyvett, 108.002F-QS
Beskrivning
- Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
- UV/VIS-intervall
- Fluorescenscell
- PTFE lock ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Material | Suprasil Kvarts |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 2 mm |
| Tjocklek (metrisk) | Bastjocklek: 9 mm |
| Inkluderar | Lock av PTFE |
| Kvantitet | 1/Pk |
| Banans längd | 10 x 2 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Visa mer |