Läs mer
Hellma Mikrokyvett, 115F-QS
Beskrivning
- Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
- PTFE-propp
- För fluorescensmätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 400μ L |
| Material | Kvarts Suprasil |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Tjocklek (metrisk) | Bottentjocklek: 1,25 mm |
| Inkluderar | PTFE-stoppare |
| Kvantitet | 1/Pk |
| Banans längd | 10 x 2 mm |