Läs mer
Hellma Mikrokyvett, QS Quartz
Produktkod. 10150251
Change view
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
10150251 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 10150251 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 1040021040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2101.61 SEK
    1962.87 SEK / Paket med 1
    Save 138.74 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket ren Suprasil™ Kvartsglaskyvett med PTFE lock.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • PTFE lock ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 700μ L
Material Suprasil Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 2 mm
Tjocklek (metrisk) Bastjocklek: 3,2 mm
Inkluderar Lock av PTFE
Kvantitet 1/st.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm