Läs mer
SI Analytics™ Mikro-dubbel platina-kombinationselektrod
Handla allt SI Analytics Produkter
Diameter (metrisk):
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Apotek och alla Life Science-sektorer erbjuder de flesta användningsområdena för mikroelektroder
- Idealisk för mätning som ofta sker i små kärl som t ex ampuller, flaskor, små kärl, NMR-rör mm.
- På grund av denna lilla provvolym är det viktigt att ta hand om elektrodens diameter och den minsta nedsänkningslängden för att även placera kopplingen in i provet
- Utvecklad speciellt för dessa omständigheter och är därför specialiserade i dessa applikationer
- De är specialister för Life Science och Pharmacy
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast Kabel 2 x 4 mm Plugg |
| Material | Glas |
| Typ | Enkel elektrod |
| För användning med (applikation) | Karl Fischer Titrering |
| Modell | KF 1100 |
| Temperaturområde (metriskt). | -30 °C till +135 °C |
| Längd (metrisk) | 96 mm |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |