Läs mer
Bochem™ Micro Double Spatel, Nickel
Produktkod. p-7115182
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
Längd (metrisk) kniv:
35 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10789441
Brand: Bochem™ 3046
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dubbelsidig för mångsidighet och i mikrostorlek för enkel åtkomst till små flaskor. Bochem™ Micro Double Spatula, Nickel har en platt ände och en rundad ände, och är konstruerad av resistent nickel (99,5%).
  • Dubbelsidig.
  • Mikrostorlek.
  • Rund ände och platt ände.
  • Nickel (99,5%) konstruktion.
Specifikationer
Produkttyp Dubbelsidig mikrospatel
Längd (metrisk) kniv 35 mm
Bredd (metrisk) kniv 8 mm
Material Nickel (99,5 %)
Längd (metrisk) 100 mm