Läs mer
Bochem™ Micro Double Spatel, Nickel
Produktkod. 10106460
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
Längd (metrisk) kniv:
35 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10106460
Brand: Bochem™ 3053
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbelsidig för mångsidighet och i mikrostorlek för enkel åtkomst till små flaskor. Bochem™ Micro Double Spatula, Nickel har en platt ände och en rundad ände, och är konstruerad av resistent nickel (99,5%).
  • Dubbelsidig.
  • Mikrostorlek.
  • Rund ände och platt ände.
  • Nickel (99,5%) konstruktion.
Specifikationer
Produkttyp Dubbelsidig mikrospatel
Längd (metrisk) kniv 50 mm
Bredd (metrisk) kniv 8 mm
Material Nickel (99,5 %)
Längd (metrisk) 150 mm