Beskrivning
- Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ märke PTFE-beläggning– Överlägsen kemisk kompatibilitet
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2015 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklavsäkert
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Omrörningsstång |
| Diameter (engelska) | 0,079 tum. |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| För användning med (utrustning) | Flaskor, rör, gradientmarkörer |
| Längd (engelska) | 0,197 tum. |
| Längd (metrisk) | 5 mm |
| Form | Polygon |
| Material | PTFE, Alnico |