Läs mer
Fisherbrand™ Mikro (loppor) magnetiska omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
Beskrivning
- Micro (Flea) magnetiska omrörarstänger är designade för att röra om små volymer i kärl som flaskor, rör och gradientmakare
- Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning, som verifierats av SGS certifiering Autoklavsäkert
Certifikat
Fisherbrand™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,08 tum. |
| För användning med (applikation) | Rör om små volymer |
| För användning med (utrustning) | Flaskor, rör, gradientmarkörer |
| Längd (engelska) | 0,08 tum. |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Längd (metrisk) | 2 mm |
| Material | Teflon™ PTFE-belagd Alnico-magnet |
| Form | Sfär |