Läs mer
Eppendorf™ Micro Fusion Chamber
Handla allt Eppendorf Produkter
Bredd (metrisk):
0,2 mm
0,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
- Integrated cuvette chamber
- Easy to use
- Compact design
- Universal electroporator for eukaryotic, yeast and bacteria
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | For Fusion |
| Produkttyp | Micro Fusion Chamber |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Vikt (metrisk) | 1 |
| Bredd (metrisk) | 0,2 mm |