Läs mer
Hecht Karl™ Mikrohematokritkapillärer
Produktkod. 10718472
Change view
Kvantitet:
10 förpackning
Produktkod. Kvantitet
10718472 10 förpackning
1 options
Produktkod. 10718472 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 40563010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79 SEK
    26.16 SEK / Paket med 100
    Save 28.63 SEK
    52% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Beställningsinfo
LengthMetricTube
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Diameter (metrisk) Inre 1,1 till 1,2 mm
För användning med (utrustning) Hematokritcentrifuger
Kvantitet 10 förpackning
För användning med (applikation) Hematokritcentrifuger
Längd (metrisk) 75 mm