Läs mer
Fisherbrand™ Micro-Insert, klart glas, för rundhalsflaska, 13-425 gänga
Produktkod. 11826912 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11826912 Klart Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11826912
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med flaskor med rund hals.
  • 0,3 ml
  • Mikro-insats
  • 40 x 6 mm
  • Klart
  • Glas
  • 1:a hydrolytiska klassen
  • 15 mm topp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro Insert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0.5 mL
För användning med (applikation) Mikrosampling
Volym (metrisk) Rest <9μ L
Basstil Konisk botten
Kvantitet 10 x 100
Höjd (metrisk) 40 mm