Läs mer
Fisherbrand™ Micro-insats, klart glas, för liten öppningsflaska
Produktkod. 11762428 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Höjd (metrisk):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volym (metrisk) Rest:
1 μl
<1μ L
<2μ L
<8μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Volym (metrisk) Rest Förpackningsstorlek
11762428 0,2 ml 31 mm <1μ L Paket med 1000
11861653 0,25 ml 31 mm <2μ L Paket med 1000
11772428 0,3 ml 31 mm <8μ L Paket med 1000
11858951 0,2 ml 29 mm <1μ L Paket med 1000
11848951 0,2 ml 27,5 mm 1 μl Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11762428
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Små öppningsflaskor kräver insatser med 5 mm diameter.
Små öppningsflaskor kräver insatser med 5 mm diameter.
  • Mikro-insats
  • För användning med små öppningsflaskor
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro Insert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0,2 ml
För användning med (applikation) Mikrosampling
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Basstil Konisk botten
Kvantitet 10 x 100
Höjd (metrisk) 31 mm