Läs mer
Fisherbrand™ Micro-insats, klart glas, för liten öppningsflaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Höjd (metrisk):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volym (metrisk) Rest:
<1μ L
<2μ L
<8μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Micro Insert |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| För användning med (applikation) | Mikrosampling |
| Volym (metrisk) Rest | <1μ L |
| Basstil | Konisk med polymerfjäder |
| Höjd (metrisk) | 29 mm |
| Kvantitet | 10 x 100 |