Läs mer
Fisherbrand™ Mikroinsats, klart glas, för Vial med vidöppning
Produktkod. 11777557 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,3 ml
0,34 ml
0,35 ml
0,5 ml
Höjd (metrisk):
29 mm
31 mm
Volym (metrisk) Rest:
4 μl
<4μ L
<8μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Volym (metrisk) Rest Förpackningsstorlek
11777557 0,35 ml 31 mm <4μ L Paket med 1000
11762418 0,5 ml 31 mm <8μ L Paket med 1000
11752418 0,34 ml 31 mm 4 μl Paket med 1000
11889120 0,34 ml 31 mm <4μ L Paket med 1000
11805863 0,3 ml 29 mm 4 μl Paket med 1000
11878951 0,3 ml 29 mm <4μ L Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11777557
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vida öppningsflaskor kräver insatser med 6 mm diameter.
Vidöppningsampuller kräver insatser med 6 mm diameter.
  • Micro-insats
  • För användning med Vials med bred öppning
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro Insert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0,35 ml
För användning med (applikation) Mikrosampling
Volym (metrisk) Rest <4μ L
Basstil Konisk botten
Kvantitet 10 x 100
Höjd (metrisk) 31 mm