Läs mer
Fisherbrand™ Mikroinsats, klart glas, för Vial med vidöppning
Produktkod. 11889120 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0.3 mL
0.34 mL
0.35 mL
0.5 mL
Höjd (metrisk):
29 mm
31 mm
Volym (metrisk) Rest:
<4μ L
<8μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11889120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vida öppningsflaskor kräver insatser med 6 mm diameter.
  • Micro-insats
  • För användning med Vials med bred öppning
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro Insert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0.34 mL
För användning med (applikation) Mikrosampling
Volym (metrisk) Rest <4μ L
Basstil Konisk botten
Höjd (metrisk) 31 mm
Kvantitet 10 x 100