Läs mer
Fisherbrand™ Micro Insert for Shell Vial 1mL
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 0.1mL Micro-Insert
- Clear
- Glass
- 1st hydrolytic class
- 13mm top
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Micro Insert |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| För användning med (applikation) | Micro Sampling |
| Volym (metrisk) Rest | <0.1 μL |
| Basstil | Conical Bottom |
| Höjd (metrisk) | 34 mm |
| Kvantitet | 10 x 100 |