Läs mer
Fisherbrand™ Micro Insert for Shell Vial 4mL
Produktkod. 11728276 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg unitSize
11728276 Klart Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11728276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with Shell Vials.
  • 0.3ml Micro-Insert
  • Clear
  • Glass
  • 13mm top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro Insert
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 0.4 mL
För användning med (applikation) Micro Sampling
Volym (metrisk) Rest <8 μL
Basstil Conical Bottom
Kvantitet 10 x 100
Höjd (metrisk) 43.45 mm