Beskrivning
- För användning med 1,5 ml breda öppningsflaskor
- Platt botten
- Klart glas
- För GC- och HPLC-mikroprovtagningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mikroinsatsflaskor av glas |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Material | Glas |
| För användning med (applikation) | GC och HPLC |
| Basstil | Platt botten |
| Volym (metrisk) Användbar | 0.3 mL |
| För användning med (utrustning) | Alla autosamplers som använder 1,5 ml vidöppningsflaskor |
| Höjd (metrisk) | 31 mm |