Läs mer
Fisherbrand™ Micro Insert för brunnsplattor, glas
Produktkod. 10091762 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
400μ L
1 000μ l
1000 μl
1200μ L
Stil:
Avsmalnande
Förträngd
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stil unitSize
10091762 1 000μ l Förträngd Paket med 960
10275772 1200μ L Rund Paket med 960
10377552 1000 μl Rund Paket med 960
10295072 400μ L Avsmalnande Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10091762
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För komplexa UHPLC-, LC- och GC-applikationer.
  • Klart
  • Glas
  • Tallrikar möts ANSI och SBS standarder
  • Olika tätningsalternativ
  • Kromatografi testad
  • Ingen leeching på grund av high-end material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Volym (metrisk) 1 000μ l
Stil Förträngd