Läs mer
Fisherbrand™ Micro Insert för brunnsplattor, glas
Produktkod. p-7113867 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
400μ L
1 000μ l
1000 μl
1200μ L
Stil:
Avsmalnande
Förträngd
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10091762
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För komplexa UHPLC-, LC- och GC-applikationer.
  • Klart
  • Glas
  • Tallrikar möts ANSI och SBS standarder
  • Olika tätningsalternativ
  • Kromatografi testad
  • Ingen leeching på grund av high-end material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Volym (metrisk) 1 000μ l
Stil Förträngd