Läs mer
Electrothermal™ Micro-Kjeldahl MM Series Extraction Heater
Descrizione
- Earth screen protects the user from electric shocks and is double-fused for extra safety.
- Rugged, easy to clean stainless steel construction
- Back-mounted brackets hold flask support rods (supplied with each unit)
- 6 positions can accommodate flasks of between 18 to 50mL capacity
- Maximum element temperature range of 550°C to 800°C
- Dedicated controllers for each recess are housed in a “cool zone”
- Grounded stainless steel earth screen covering the heating element
- Units are double fused for added safety
- Glassware is not included
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 18 to 50 mL/well |
| Mått (L x B x H) | 160 x 520 x 162mm |
| Spänning | 230 V |
| Material | Stainless steel |
| Liner material | Ceramic fiber mineral wool |
| Strömförsörjningsdetaljer | EU-kontakt |
| Wattal | 600W |
| Vikt (metrisk) | 3.5kg |
| Temperatur (metrisk) | 550°C to 800°C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?