Läs mer
Excelon Micro-Line Genomskinlig Mini-Bore slang
Produktkod. 30053157 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,02 tum.
0,03 tum.
0,04 tum.
0,05 tum.
0,063 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,06 tum.
0,07 tum.
0,09 tum.
0/125 tum.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30053157 0,02 tum. 0,06 tum.
30054321 0,05 tum. 0,09 tum.
30053547 0,04 tum. 0,07 tum.
30054063 0,03 tum. 0,09 tum.
30053014 0,063 tum. 0/125 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30053157 Leverantör Excelon Leverantörsnummer 5011750
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En genomskinlig, luktfri och smaklös minirörslang som erbjuder praktiska lösningar för att upprätthålla en giftfri och icke-kontaminerande miljö
Möter USP Klass VI, FDA-förordning 21CFR177.350 och National Formulary Vo. 14. Inga mjukgörare används i tillverkningsprocessen. Utmärkt flexibilitet utan veck och 100 % plastminne. Behåller flexibiliteten i minusgrader och motstår åldringshärdning. Kommer inte urlaka eller migrera
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,06 tum.
Färg Genomskinligt
Produkttyp Micro-Line Tubing