Läs mer
Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Rengöringslösning
Produktkod. 12061699 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12061699 1 l Varje
1 options
Produktkod. 12061699 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1810005
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Använd denna koncentrerade rengöringslösning för kritiska applikationer. Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Cleaning Solution rengör glas, de flesta metaller, plast, gummi, tyg och är säker för alla ultraljudsrengörare.
  • Ett milt, men ändå kraftfullt, frisköljande rengöringsmedel för användning i kritiska rengörings- och allmänna applikationer
  • Radioaktiva föroreningar kommer inte att minska rengöringsförmågan
  • Tar bort de flesta biologiska material
  • Lösningen fungerar i vilken koncentration som helst och sköljer rent; de flesta applikationer kräver endast 1,25 till 2,5 fluid ounces per gallon vatten
  • Lösningen är miljövänlig
  • Innehåller inga fosfater, CFC, ODC eller borater
  • Det ersätter på ett säkert sätt kromsyra för att ta bort protein från glas
  • Obs: Använd inte på zink, magnesium eller aluminium
Specifikationer
Form Vätska
pH 9.5
Utseende Gult
Kokpunkt 100 °C
Behållartyp Flaska
Volym (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • micro-90 concentrared cleaning solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4