Beskrivning
- Ett milt, men ändå kraftfullt, frisköljande rengöringsmedel för användning i kritiska rengörings- och allmänna applikationer
- Radioaktiva föroreningar kommer inte att minska rengöringsförmågan
- Tar bort de flesta biologiska material
- Lösningen fungerar i vilken koncentration som helst och sköljer rent; de flesta applikationer kräver endast 1,25 till 2,5 fluid ounces per gallon vatten
- Lösningen är miljövänlig
- Innehåller inga fosfater, CFC, ODC eller borater
- Det ersätter på ett säkert sätt kromsyra för att ta bort protein från glas
- Obs: Använd inte på zink, magnesium eller aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 9.5 |
| Utseende | Gult |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Behållartyp | Flaska |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- micro 90 concentrated cleaning solution
- Varning
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?