Beskrivning
- Lämplig för manuella och automatiska mätningar av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, hög- eller lågtemperaturmätningar och minimala mängder av ämne eller sköljmedel.
- Kalibrerad
- Med ringmärken
- Med konstanter
- För manuella mätningar
- Fyllnadsmängd på 2mL
- Total längd 290 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Kalibrerad | Ja |
| Ungefärlig konstant | 0,1 tusen |
| Inkluderar | Ringmärke |
| För användning med (applikation) | Mätningar av små vätskemängder även med extrem skumbildning |
| Storlek | Diameter 0,77 mm |
| Volym (metrisk) | 2 mL |