Läs mer
SI Analytics™ Micro Ostwald viskosimeter
Produktkod. 10778741 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Ungefärlig konstant:
0,01 tusen
0,1 tusen
Storlek:
0,43 mm diameter
Diameter 0,77 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ungefärlig konstant Storlek Förpackningsstorlek
10778741 0,01 tusen 0,43 mm diameter Varje
10233551 0,1 tusen Diameter 0,77 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778741 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285404203
I lager
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Micro Ostwald Viscometer innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuella och automatiska mätningar av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, hög- eller lågtemperaturmätningar och minimala mängder av ämne eller sköljmedel.
  • Kalibrerad
  • Med ringmärken
  • Med konstanter
  • För manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 2mL
  • Total längd 290 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,01 tusen
Inkluderar Ringmärke
För användning med (applikation) Mätningar av små vätskemängder även med extrem skumbildning
Storlek 0,43 mm diameter
Volym (metrisk) 2 mL