Läs mer
SI Analytics™ Micro-Ostwald viskosimeter
Produktkod. 15190163 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Ungefärlig konstant:
0,03
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ungefärlig konstant Förpackningsstorlek
15190163 0,03 Varje
1 options
Produktkod. 15190163 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285404211
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
SI Analytics™ Micro-Ostwald viskosimeter är lämplig för mätning av små vätskemängder även vid extrem skumbildning.
  • Kalibrerad, med ringmärken, med konstant, för manuell mätning
  • Idealisk för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, minsta mängd mätsubstans och/eller sköljmedelsmängder och högtemperatur- eller lågtemperaturmätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Micro-Ostwald viskosimeter
Viskositetsområde 1,2 till 18 cSt
Kalibrerad Ja
Beskrivning 0,6 mm diameter
Ungefärlig konstant 0,03
Inkluderar Ringmärken
Material Glas
Längd (metrisk) 290 mm
För användning med (applikation) Manuella mätningar
Volym (metrisk) 2 mL