Läs mer
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Produktkod. 10333243
Change view
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10333243 60 mm Varje
10089052 230 mm Varje
10661474 100 mm Varje
11394213 130 mm Varje
11324213 180 mm Varje
15529541 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10333243 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 51343160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5628.02 SEK
    4596.04 SEK / Paket med 1
    Save 1031.98 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
pH-elektroder utformade för små provvolymer eller för mätning i små behållare.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence- och SevenCompact-mätare samt andra märken. (Anslutningskabel ingår inte; säljs separat.)
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-elektroder samlar in och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt känns igen av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Flaskor
  • Mikroplattor
  • Provrör
  • Serum och magsaft
  • Mikrobiologiska prover
  • Färg
  • Gel
  • Tvål
  • Schampo
  • Kosmetika
Elektrodspecifikationer
  • InLab-mikro: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Micro Pro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med FRISCOLYT-B™ (51343185) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • InLab Semi-Micro: keramisk koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
  • InLab Semi-Micro-L: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Flex-Micro: porös PTFE-koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
Tillbehör& Vård
  • Förvaras i 3M KCl (51350072) eller InLab Storage Solution (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO-buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) Mät pH i de minsta kärlen som används i laboratoriet
För användning med (utrustning) Kräver kabel, S7 till BNC (30281915)
Inkluderar ISM Temperatursond
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran U Glas
Modell InLab™ Mikro
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Längd (engelska) 2,36 tum
Längd (metrisk) 60 mm
Diameter (engelska) 0,12 tum
Diameter (metrisk) 3 mm