Läs mer
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Produktkod. 11394213
Change view
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11394213 130 mm Varje
10333243 60 mm Varje
10089052 230 mm Varje
10661474 100 mm Varje
11324213 180 mm Varje
15529541 40 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11394213 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51344163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9206.66 SEK
    7600.35 SEK / Paket med 1
    Save 1606.31 SEK
    17% Av
Ver todas las promociones
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
pH-elektroder utformade för små provvolymer eller för mätning i små behållare.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence- och SevenCompact-mätare samt andra märken. (Anslutningskabel ingår inte; säljs separat.)
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-elektroder samlar in och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt känns igen av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Flaskor
  • Mikroplattor
  • Provrör
  • Serum och magsaft
  • Mikrobiologiska prover
  • Färg
  • Gel
  • Tvål
  • Schampo
  • Kosmetika
Elektrodspecifikationer
  • InLab-mikro: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Micro Pro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med FRISCOLYT-B™ (51343185) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • InLab Semi-Micro: keramisk koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
  • InLab Semi-Micro-L: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Flex-Micro: porös PTFE-koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
Tillbehör& Vård
  • Förvaras i 3M KCl (51350072) eller InLab Storage Solution (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO-buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) Mät pH i de minsta kärlen som används i laboratoriet
För användning med (utrustning) Kräver kabel, flerstift till BNC/RCA (30281896)
Inkluderar ISM Temperatursond
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran U Glas
Modell InLab™ Micro Pro-ISM
Sond NTC 30 kilohm
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (engelska) 5,12 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Diameter (engelska) 0,19 tum
Diameter (metrisk) 5 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.