Läs mer
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Produktkod. 15529541
Change view
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15529541 40 mm Varje
10333243 60 mm Varje
10089052 230 mm Varje
10661474 100 mm Varje
11394213 130 mm Varje
11324213 180 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15529541 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30244732
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
pH-elektroder utformade för små provvolymer eller för mätning i små behållare.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence- och SevenCompact-mätare samt andra märken. (Anslutningskabel ingår inte; säljs separat.)
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-elektroder samlar in och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt känns igen av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Flaskor
  • Mikroplattor
  • Provrör
  • Serum och magsaft
  • Mikrobiologiska prover
  • Färg
  • Gel
  • Tvål
  • Schampo
  • Kosmetika
Elektrodspecifikationer
  • InLab-mikro: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Micro Pro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med FRISCOLYT-B™ (51343185) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • InLab Semi-Micro: keramisk koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
  • InLab Semi-Micro-L: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Flex-Micro: porös PTFE-koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
Tillbehör& Vård
  • Förvaras i 3M KCl (51350072) eller InLab Storage Solution (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO-buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod InLab Ultra-Micro-ISM
Kontakttyper Multi-Pin
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 1 till 11
Typ Kombinationselektrod
För användning med (applikation) Mätning av små provvolymer i mycket små kärl såsom flaskor, mikroplattor och kyvetter
För användning med (utrustning) Kräver kabel, flerstift till BNC/RCA (30281896)
Intern referens ARGENTAL™ med Ag+-fälla
Membran LoT-glas
Modell InLab™ Ultra-mikro-ISM
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav InLab lagringslösning
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Volymprov (metriskt). 15 μl
Längd (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) skaft 40 mm
Diameter (metrisk) 3 mm