Läs mer
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Produktkod. p-9397002 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10333243
Brand: METTLER TOLEDO™ 51343160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
pH-elektroder utformade för små provvolymer eller för mätning i små behållare.
  • För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence- och SevenCompact-mätare samt andra märken. (Anslutningskabel ingår inte; säljs separat.)
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-elektroder samlar in och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt känns igen av mätaren när den är ansluten.
  • Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
  • Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
  • Flaskor
  • Mikroplattor
  • Provrör
  • Serum och magsaft
  • Mikrobiologiska prover
  • Färg
  • Gel
  • Tvål
  • Schampo
  • Kosmetika
Elektrodspecifikationer
  • InLab-mikro: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Micro Pro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med FRISCOLYT-B™ (51343185) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
  • InLab Semi-Micro: keramisk koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
  • InLab Semi-Micro-L: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
  • InLab Flex-Micro: porös PTFE-koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
Tillbehör& Vård
  • Förvaras i 3M KCl (51350072) eller InLab Storage Solution (30111142)
  • Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO-buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper S7
Korsning Keramisk
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning 3 mol/l KCl
För användning med (applikation) Mät pH i de minsta kärlen som används i laboratoriet
För användning med (utrustning) Kräver kabel, S7 till BNC (30281915)
Inkluderar ISM Temperature Probe
Intern referens ARGENTHAL med Ag+ fälla
Membran U Glas
Modell InLab™ Mikro
Svarstid <20 sek.
Förvaringskrav 3 mol/l KCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Längd (engelska) 2,36 tum
Längd (metrisk) 60 mm
Diameter (engelska) 0,12 tum
Diameter (metrisk) 3 mm