Läs mer
SI Analytics™ Mikromotståndstermometer
Produktkod. p-8561006 Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
170 mm
250 mm
Material:
Glas
Rostfritt stål
Modell:
W 5780 NN HT
W 5791 NN HT
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12038083
Brand: SI Analytics™ 285105308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer används för att mäta temperatur och ändrar motstånd när det sker en temperaturförändring.
  • Används för att mäta temperatur
  • Levereras utrustad med 2 x 4 mm bananpluggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 2 x 4 mm bananpluggar
Längd (metrisk) 170 mm
Material Rostfritt stål
Modell W 5791 NN HT
Produkttyp Termometer
Beskrivning Rostfri axel (V4A) med sensor Pt 1000
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +200 °C
För användning med (utrustning) SLK/SLR