Läs mer
Usbeck™ Micro spatel sked
Produktkod. 10418191
Change view
Längd (metrisk):
210 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10418191 210 mm
1 options
Produktkod. 10418191 Leverantör Usbeck™ Leverantörsnummer 3304
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och överför ämnen med enkelhet. Usbeck™ Micro Spatula Spoon är idealisk för att blanda och överföra ämnen.
  • Stål, rostfritt
  • Stel
  • Bladets bredd: 5 mm
  • Skedens bredd 5 mm
Specifikationer
Produkttyp Micro Spoon Spatel
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 210 mm