Läs mer
Buerkle™ Micro spatel, rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
170 mm
Beskrivning
- Rostfritt stål (1.4301), tillverkat helt utan kanter, sprickor eller underskärningar
- Utesluter risken för föroreningar eller korskontaminering, eftersom inga produktrester eller rengöringsmedel kan avsättas
- Högglanspolerad, idealisk för användning inom läkemedelsindustrin såväl som livsmedel& dryck och kosmetika.
- Innehåll 1,25 ml, för tillförlitlig mätning, provtagning eller bearbetning av små mängder pulver, kemikalier, pastor, krämer eller aktiva ingredienser
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 |
| Beskrivning | Spatel |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 0,04 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.25 mL |
| Färg | Silver |
| Certifikat och efterlevnad | Materialcertifikat |
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Färg på handtag | Silver |
| Visa mer |