Läs mer
Sampling Systems™ Mikrospatlar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
210 mm
Längd (metrisk) kniv:
35 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konstruktion i rostfritt stål
- Två storlekar tillgängliga
- Sprickfri
- Ljus polish finish
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Avsluta | Ljusa polska |
| Längd (metrisk) kniv | 50 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 9 mm |
| Material | Rostfritt kromstål |
| Längd (metrisk) | 210 mm |