Läs mer
Sampling Systems™ Mikrospatlar
Produktkod. p-7146963 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
210 mm
Längd (metrisk) kniv:
35 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15829581
Brand: Sampling Systems™ A1003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa mikrospatlar är idealiska för hantering av små mängder pulver och granulat.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Två storlekar tillgängliga
  • Sprickfri
  • Ljus polish finish
Specifikationer
Produkttyp Mikrospatel
Avsluta Ljusa polska
Längd (metrisk) kniv 35 mm
Bredd (metrisk) kniv 2.5 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm