Beskrivning
- Robust neoprenformulering ger komfort och utmärkt riv- och punkteringsbeständighet
- Texturerade fingrar för säkert grepp
- Skyddar mot latexallergi typ I
- Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Laboratory |
| Färg | Green |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | No Texture |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polychloroprene |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Exam Gloves |
| Storlek | Small, 6.5/7 |