Beskrivning
- Robust neoprenformulering ger komfort och utmärkt riv- och punkteringsbeständighet
- Texturerade fingrar för säkert grepp
- Skyddar mot latexallergi typ I
- Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ASTM D6977, CA Prop 65, CE-nummer, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Klass I, EN 455 Del 1, EN 455 Del 3, EN 455 Del 1, EN 455 Del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA |
| Kemoterapeutisk klassad | Ja, i enlighet med ASTM D6978 och US FDA godkänd |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Visa mer |